CDS018521
2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8FNO2
Poids moléculaire :
169.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1c(N)c(ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H8FNO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WJQGMSCRWIKPGN-UHFFFAOYSA-N