CDS017876
cyclobutanecarboxaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O
Poids moléculaire :
84.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
O=CC1CCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-4-5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
INVYSLWXPIEDIQ-UHFFFAOYSA-N