Principaux documents
CDS010937
Sigma-Aldrich
4-naphthalen-1-yl-morpholine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15NO
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
C1CN(CCO1)c2cccc3ccccc23