CDS009008
N,N-Dimethyl-His-OH
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13N3O2
Poids moléculaire :
183.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
CN(C)[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13N3O2/c1-11(2)7(8(12)13)3-6-4-9-5-10-6/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
IMOBSLOLPCWZKQ-ZETCQYMHSA-N