Principaux documents
CDS006877
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
AldrichCPR
25 MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
70,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Clé InChI
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N