CDS005682
5-Hexyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15N3S
Poids moléculaire :
185.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCCCCc1nnc(N)s1
InChI
1S/C8H15N3S/c1-2-3-4-5-6-7-10-11-8(9)12-7/h2-6H2,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
HCBLNSKOAPHNKQ-UHFFFAOYSA-N