CDS004461
1-(2-fluorophenyl)ethylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10FN
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(N)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6H,10H2,1H3
Clé InChI
DIWHJJUFVGEXGS-UHFFFAOYSA-N