CBR02268
N-(5-Bromo-2-pyridinyl)-2-methylpropanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13N3
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(C(C)C)NC(N=C1)=CC=C1Br
InChI
1S/C9H11BrN2O/c1-6(2)9(13)12-8-4-3-7(10)5-11-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
REPAKPGWFIZPIY-UHFFFAOYSA-N