CBR02007
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NO
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
NCC(C(OC)=C1)=CC2=C1CCC2
InChI
1S/C11H15NO/c1-13-11-6-9-4-2-3-8(9)5-10(11)7-12/h5-6H,2-4,7,12H2,1H3
Clé InChI
GDFXDWRMYNDYMB-UHFFFAOYSA-N