CBR01816
5-Bromo-1-propyl-1H-1,2,4-triazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8BrN3
Poids moléculaire :
190.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCn1ncnc1Br
InChI
1S/C5H8BrN3/c1-2-3-9-5(6)7-4-8-9/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XWVHCGNAOYDRTE-UHFFFAOYSA-N