CBR01181
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)nc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C10H7Cl2N/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
FTONSAARTKYOAV-UHFFFAOYSA-N