CBR01179
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)-c2n[nH]cc2C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-16-8-4-2-3-7(5-8)10-9(11(14)15)6-12-13-10/h2-6H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
VVUVPSNFYCNORL-UHFFFAOYSA-N