Key Documents
C71009
Sigma-Aldrich
3-Chlorostyrene
98%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Leire Ruiz-Rubio et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
Polymeric thin films patterned with honeycomb structures were prepared from poly(x-chlorostyrene) and statistical poly(x-chlorostyrene-co-styrene) copolymers by static breath figure method. Each polymeric sample was synthesized by free radical polymerization and its solution in tetrahydrofuran cast on glass wafers under 90%