Principaux documents
C64800
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl glycidyl ether
99%
Synonyme(s) :
4-Chlorophenyl 2,3-epoxypropyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-9-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
KSLSZOOZWRMSAP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kai Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(22), 9511-9521 (2015-06-20)
Enantioselective hydrolysis of racemic epoxides mediated by epoxide hydrolases (EHs) is one of the most promising approaches to obtain enantiopure epoxides. In this study, we identified and characterized a novel EH (TpEH1) from Tsukamurella paurometabola by analyzing the conserved catalytic