Principaux documents
C58703
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
98%
25 G
185,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
185,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.56
Beilstein:
778323
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
61-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Alagarraj Arunadevi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 38(9), 656-679 (2019-04-17)
In this work, we have synthesized a few novel mononuclear complexes of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) using a pyrazolone-derived Schiff base ligand. They were characterized by spectroscopic and analytical methods. The elemental analyses, UV-Vis, magnetic moment values and molar