Principaux documents
BR81937
BRAND® burette straight stopcock
for burette capacity 25 mL, PTFE key
Synonyme(s) :
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
1 EA
49,70 €
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
amber
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 81937
Catégories apparentées
Description générale
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG