BR781980
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
419,00 €
About This Item
419,00 €
Matériaux
flat bottom
polystyrene
transparent wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 781980
Taille
100 μL
384 wells
Volume de travail
100 μL
Couleur
transparent
Type de liaison
cell culture treated
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories