BR781687
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
821,00 €
About This Item
821,00 €
Produits recommandés
Matériaux
black wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
with lid
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
Fabricant/nom de marque
BRAND 781687
Taille
120 μL
384 wells
Volume de travail
120 μL
Couleur
black, with transparent bottom
Adéquation
suitable for (bacteriological assays)
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories