BR781411
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Synonyme(s) :
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless wells
polypropylene
Description
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Caractéristiques
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible, clear
Conditionnement
pack of 40 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781411
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
24 well
Taille des puits
0.2 mL
Volume de travail
200 μm
Type de liaison
non-treated surface