Principaux documents
BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Synonyme(s) :
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
1 EA
12,20 €
12,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
12,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
12,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 780605
Taille du rack
210 mm × 70 mm × 37 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG