Principaux documents
BR709110
BRAND® pipetting aid for BLAUBRAND® intraEND micropipettes
Synonyme(s) :
Accessories, Micropipettes, Pipettes
10 EA
21,70 €
21,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
21,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
21,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PET
Description
includes - Glass tube, rubber adapter, and rubber teat with venting hole
Fabricant/nom de marque
BRAND 709110
Volume
>1 μL
Catégories apparentées
Description générale
For BLAUBRAND® intraEND micropipettes > 1µl. Consisting of the PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1