Principaux documents
BR474744
BRAND® microscope slide
ground edges, twin frosted end
Synonyme(s) :
Microscope slides, Microscopy
2500 EA
368,00 €
368,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2500 EA
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.13
368,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
ground edges, twin frosted end
Fabricant/nom de marque
BRAND 474744
Taille
76 mm × 26 mm × 1 mm
Description générale
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG