BR466134
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 500 mL, 25 D 4
Synonyme(s) :
Filter, Filter funnel
157,00 €
About This Item
157,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 466134
Capacité
500 mL
Diam. du filtre
9.5 cm
Dimension de pores
10-16 μm