Principaux documents
BR4600221
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 2 mL, with recirculation valve
Synonyme(s) :
Fixed-Volume Dispenser
1 EA
404,00 €
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
404,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
DE-M marking
with recirculation valve
Fabricant/nom de marque
BRAND 4600221
Volume
2 mL
Raccords
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Catégories apparentées
Description générale
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
Caractéristiques et avantages
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Autres remarques
Fixed Volume- For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Contenu apparenté
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.