Principaux documents
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
Synonyme(s) :
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
2 EA
74,70 €
74,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
74,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
74,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 402046
Taille
200 mL
Description générale
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG