Principaux documents
BR28300
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 280 mm × 220 mm × 39 mm
Synonyme(s) :
Pipette Trays, Trays
1 EA
26,70 €
26,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
26,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
26,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVC
Fabricant/nom de marque
BRAND 28300
L × l × H
280 mm × 220 mm × 39 mm
Description générale
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG