Principaux documents
BR23755
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 15 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
1 EA
86,70 €
86,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
86,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
86,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
Schellbach stripe
graduated in black
Fabricant/nom de marque
BRAND 23755
Plage de mesure du volume
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
Taille du flacon
500 mL
Taille de la burette
15 mL
Catégories apparentées
Description générale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG