Principaux documents
BR23715
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 15 mL, clear
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
1 EA
48,20 €
48,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
48,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
48,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glass
clear
Description
SILBERBRAND
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23715
Longueur
330 mm
Taille
15 mL
Catégories apparentées
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG