BR152400
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 5 ‑ 17 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
31,00 €
About This Item
31,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 5 ‑ 17 mm
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152400
Longueur
110 mm