BR148215
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 45 mm, stem diam. × L 5 mm × 44 mm
Synonyme(s) :
Funnels
75,00 €
About This Item
75,00 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BRAND 148215
Diamètre
45 mm
Tige, diam. × L
5 mm × 44 mm