Principaux documents
BR144620
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 14/23, (hollow, hexagonal grip)
1 EA
8,40 €
8,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
8,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
8,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Joint
joint: ST/NS14/23
Fabricant/nom de marque
BRAND 144620
Description générale
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences