Principaux documents
BR144330
BRAND® stopper
silicone, H 25 mm, top diam. 22 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
10 EA
31,00 €
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
31,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144330
Hauteur
25 mm
Diam. du fond
17 mm
Diam. de la partie supérieure
22 mm
Description générale
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG