Principaux documents
BR143848
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
Synonyme(s) :
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
1 EA
125,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
125,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.17
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Joint
Joints threaded neck (GL 25)
Caractéristiques
label no label
vented
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 143848
Capacité
250 mL
Diam. × H
61 mm × 157 mm
Raccords
GL 25 narrow neck
Description générale
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG