BR143361
BRAND® tubing
I.D. 7, O.D. 10, W 1.5 mm
Synonyme(s) :
Tubing
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Fabricant/nom de marque
BRAND 143361
D.I.
7
Longueur
25 m
D.E.
10
Largeur
1.5 mm