Principaux documents
BR140004
BRAND® separating funnel with screw cap
size 125 mL, polypropylene
Synonyme(s) :
Funnels, Separating funnels
1 EA
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical PTFE stopcock
polypropylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 140004
Taille
125 mL
Catégories apparentées
Description générale
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG