BR139120
BRAND® scoop
volume 100 mL, L 350 mm
Synonyme(s) :
Scoops
24,00 €
About This Item
24,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
white
Fabricant/nom de marque
BRAND 139120
Longueur
350 mm
Volume
100 mL