Principaux documents
BMSW3120
Benchmark Compact Anti Static Ionizer
AC/DC input 115 V
Synonyme(s) :
ionizer, anti static, balance, accuris
1 EACH
1 320,00 €
1 320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
1 320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103400
Nomenclature NACRES :
NA.74
1 320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific W3120
Description générale
Compact Anti Static Ionizer
Application
Removing static from balances