Principaux documents
BMSV10021SL
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional single channel adapter, extra long (80 mm) stainless steel
1 EA
42,90 €
42,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
42,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.79
42,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific V1002-1SL
Description générale
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator single channel 80mm long adapter is manufactured from stainless steel and enables aspiration from deep containers.
Informations légales
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.