Principaux documents
BLN00067
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
1 G
1 980,00 €
1 980,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 980,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrIN3
Poids moléculaire :
323.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
1 980,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
IC1=NNC2=C1C=CN=C2Br
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
RAGDXYJRZOFKCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable