BAH147120200
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 2.1 L (0.56 gal)
Synonyme(s) :
PP funnel, large funnel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H14712-0200
H totale
9.875 in. (250 mm)
Capacité
2.1 L (0.56 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (21 mm) × 3.4375 in. (88 mm) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
7.8125 in. (198 mm) × 8.125 in. (207 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)