Principaux documents
BAF367382500
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 2500 mL (85 oz)
Synonyme(s) :
Lab Scoop, spoon
1 EACH
287,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
287,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F36738-2500
L totale
12.625 in. (320 mm)
bowl L
8.5 in. (215 mm)
bowl diam.
7.25 in. (185 mm)
Capacité nominale
2500 mL (85 oz)
Catégories apparentées
Description générale
These reusable, high-quality scoops can be used time and time again for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings.
Caractéristiques et avantages
  • Pharmaceutical 316 grade stainless steel
  • Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
  • High salt and acid resistance, ideal for food sampling
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • GMP compliant
  • Autoclavable
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP