Principaux documents
BAB609011200
SP Bel-Art® H-B Durac® Thermocouple Thermometer Probe
temperature -40-750 °C, temperature -200-920 °C, joint: K-TYPE, J-TYPE
1 EACH
155,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
155,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112219
Nomenclature NACRES :
NB.79
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: K-TYPE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60901-1200
Paramètres
-200-920 °C temperature
-40-750 °C temperature
Description générale
For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
Caractéristiques et avantages
  • For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
  • Measure wide temperature ranges
  • 15.24cm (6”) stainless steel probe
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP