Documents
B60002
Sigma-Aldrich
[(1R)-(endo,anti)]-(+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15BrO4S · NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +84.5°, c = 4 in H2O
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N.C[C@@]1(CS(O)(=O)=O)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H3N/c1-9-4-3-6(7(11)8(9)12)10(9,2)5-16(13,14)15;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H3/t6-,7+,9+,10-;/m1./s1
Clé InChI
GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Application
[(1R)-(endo,anti)]-(+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt can be used as a chiral resolving reagent in the resolution of piperidine intermediate, which is used in the synthesis of ORL-1 antagonist named J-113397.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A new synthesis of the ORL-1 antagonist 1-[(3R, 4R)-1-cyclooctylmethyl-3-hydroxymethyl-4-piperidinyl]-3-ethyl-1, 3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one (J-113397) and activity in a calcium mobilization assay
Smith ED, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(2), 822-829 (2008)