Documents
B52603
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-pyridyl)ethylene
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Vinylenedipyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
150-160 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
118-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(\C=C\c2ccccn2)nc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-9-13-11(5-1)7-8-12-6-2-4-10-14-12/h1-10H/b8-7+
Clé InChI
HKEOCEQLCZEBMK-BQYQJAHWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable