Documents
B0751
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
powder
Synonyme(s) :
5-Benzyloxy-3-formylindole, NSC 71049
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Couleur
yellow to brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C16H13NO2/c18-10-13-9-17-16-7-6-14(8-15(13)16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,17H,11H2
Clé InChI
DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Rhodanine merocyanine dyes
  • Potential topoisomerase II inhibitors
  • Azithromycin derivatives
  • Inhibitors of PI3 kinase-α and the mammalian target of rapamycin
  • Cytotoxic agents
  • Vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor
  • Derivatives of vancomycin and eremomycin
  • Benzimidazoles as potential antibacterial agents
  • Light-dependent tumor necrosis factor-α antagonists
  • Serotonin 5-HT4 Receptor agonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves