Principaux documents
ALD1000
Sigma-Aldrich
Chem-Tutor student modeling system
1 EA
33,00 €
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
33,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
60104506
Nomenclature NACRES :
NB.43
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
Specially designed model set for use by organic chemistry students during examinations, etc. Contains 80 Cochranes Orbit-size atom centers, 56 bond tubes, and booklet in a sturdy plastic tub. Multi-pack discounts available.