ALD01776
2-methoxy-5-methyl-N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CC(C)(C)C)(C)NC1=CC(C)=CC=C1OC
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.