ALD01692
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-3-methylaniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(CCOCC1=CC=CC=C1)NC2=CC(C)=CC=C2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16-8-7-11-18(14-16)20-19(2,3)12-13-21-15-17-9-5-4-6-10-17/h4-11,14,20H,12-13,15H2,1-3H3
Clé InChI
COYGPUDFQCNWDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable