ALD01678
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-4-bromoaniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=CC=C(NC(C)(CCOCC2=CC=CC=C2)C)C=C1
InChI
1S/C18H22BrNO/c1-18(2,20-17-10-8-16(19)9-11-17)12-13-21-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,20H,12-14H2,1-2H3
Clé InChI
YBBQTPDKDCKTPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable