Principaux documents
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
500 MG
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
245,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NaO2S
Poids moléculaire :
178.18
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES 
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3